Imprimer
(4-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mesityl(p-tolyl)iodonium trifluoromethanesulphonate, Mesityl(p-tolyl)iodonium triflate
M2909-1G M2909-5G
TCIAM2909-1GEA 88 EUR
TCIAM2909-1G TCIAM2909-5G
(4-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(4-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₈F₃IO₃S
MW: 486.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD20264882
Numéro CAS: 1204518-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3dfa946553a0fd2eefeda2a353039df2d6170c8&vid=a3dfa946553a0fd2eefeda2a353039df2d6170c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C