(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Mesityl(o-tolyl)iodonium triflate, (2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium Trifluoromethanesulphonate
M2907-1G
M2907-5G
TCIAM2907-1GEA
61.6
EUR
TCIAM2907-1G
TCIAM2907-5G
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₁₇H₁₈F₃IO₃S |
Numéro MDL:
MFCD20264884 Numéro CAS: 210823-54-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |