Imprimer
2-Morpholinoethyl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 2-Morpholinoethyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2901-1G M2901-5G
TCIAM2901-1GEA 33 EUR
TCIAM2901-1G TCIAM2901-5G
2-Morpholinoethyl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-Morpholinoethyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD00080577
Numéro CAS: 2997-88-8
EINECS: 221-069-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69bf3271fa183b3d69792889b8ac7f4c005b15f6&vid=69bf3271fa183b3d69792889b8ac7f4c005b15f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %