Imprimer
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-chlorobenzoate, 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid methyl ester
M2883-1G M2883-5G
TCIAM2883-1GEA 35.2 EUR
TCIAM2883-1G TCIAM2883-5G
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.49 g/mol
Numéro MDL: MFCD10566823
Numéro CAS: 185312-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a786e6b2cdf7562c148cfc595d9ba6518a8786&vid=b5a786e6b2cdf7562c148cfc595d9ba6518a8786&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %