Imprimer
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: HEHEHP, 2-Ethylhexyl Hydrogen (2-Ethylhexyl)phosphonate, (2-Ethylhexyl)phosphonic acid Mono-2-ethylhexyl ester, PC 88A
M2871-5ML M2871-25ML M2871-100ML
TCIAM2871-5MLEA 69.3 EUR
TCIAM2871-5ML TCIAM2871-25ML TCIAM2871-100ML
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate
Formule: C₁₆H₃₅O₃P
Point d'éclair: 173°C
Numéro MDL: MFCD00467188
Numéro CAS: 14802-03-0
EINECS: 238-865-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa03f00d7e229071c7c125f15327641530ef01e&vid=6fa03f00d7e229071c7c125f15327641530ef01e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %