Imprimer
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2867-1G M2867-5G
TCIAM2867-1GEA 125 EUR
TCIAM2867-1G TCIAM2867-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Numéro MDL: MFCD08061590
Numéro CAS: 660867-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C