Imprimer
Methyl-6-aminopicolinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2865-1G M2865-5G
TCIAM2865-1GEA 52.8 EUR
TCIAM2865-1G TCIAM2865-5G
Methyl-6-aminopicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00233712
Numéro CAS: 36052-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40bce47e63fe80e9a16919fbb52e83003f6a050b&vid=40bce47e63fe80e9a16919fbb52e83003f6a050b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C