Imprimer
Manganesebis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Manganese(II) triflimide, Manganese(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Manganese bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide manganese(II) salt
M2862-1G M2862-5G
TCIAM2862-1GEA 81.4 EUR
TCIAM2862-1G TCIAM2862-5G
Manganesebis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Manganesebis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂MnN₂O₈S₄
MW: 615.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD23380173
Numéro CAS: 207861-55-0
ONU: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c06aa6e065688955ca592888ba6349e8b1f4c2bc&vid=c06aa6e065688955ca592888ba6349e8b1f4c2bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %