Imprimer
Magnesiumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione, Magnesium(II) triflimide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Magnesium(II) salt, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, nitro-, Magnesium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Magnesium(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, 3-Nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
M2861-1G M2861-5G
TCIAM2861-1GEA 47.3 EUR
TCIAM2861-1G TCIAM2861-5G
Magnesiumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Magnesiumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂MgN₂O₈S₄
Numéro MDL: MFCD14156020
Numéro CAS: 133395-16-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af4df9c6112b31fd2244563debeba0a3a1251b6f&vid=af4df9c6112b31fd2244563debeba0a3a1251b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %