Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate HCl
M2852-5G
M2852-25G
TCIAM2852-5GEA
83.6
EUR
TCIAM2852-5G
TCIAM2852-25G
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule:
C₇H₁₂ClNO₃ |
Numéro MDL:
MFCD00012769 Numéro CAS: 71486-53-8 EINECS: 275-526-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |