Imprimer
p-Toluic hydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2846-5G M2846-25G
TCIAM2846-5GEA 50.6 EUR
TCIAM2846-5G TCIAM2846-25G
p-Toluic hydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
p-Toluic hydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00007607
Numéro CAS: 3619-22-5
EINECS: 222-815-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2094496b000773ed685cb76d6bac1457ef37dfd&vid=c2094496b000773ed685cb76d6bac1457ef37dfd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C