Imprimer
α-Toluenesulfonyle fluorure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
6367.1 6367.2 6367.3 6367.4
ROTH6367.1EA 0 EUR
ROTH6367.1 ROTH6367.2 ROTH6367.3 ROTH6367.4
α-Toluenesulfonyle fluorure
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2923
ADR: 8 III