Imprimer
3-Methyl-N-methylbenzylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2824-1ML M2824-5ML
TCIAM2824-1MLEA 56.1 EUR
TCIAM2824-1ML TCIAM2824-5ML
3-Methyl-N-methylbenzylamine ≥97.0% (par GC)
3-Methyl-N-methylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD05865181
Numéro CAS: 39180-84-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=301605430916d4f0e32339fd00b8d37912e1dc96&vid=53ed6a8e476e4e61f0a2048ad465657379b2f8b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %