Imprimer
Acide 5-méthoxypyridine-3-boronique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
M2810-1G M2810-5G
TCIAM2810-1GEA 103 EUR
TCIAM2810-1G TCIAM2810-5G
Acide 5-méthoxypyridine-3-boronique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 5-méthoxypyridine-3-boronique
Formule: C₆H₈BNO₃
Numéro MDL: MFCD03425977
Numéro CAS: 850991-69-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d305273c692518a807b821a39832f90927f87b&vid=d1d305273c692518a807b821a39832f90927f87b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %