Imprimer
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
M2802-1G M2802-5G
TCIAM2802-1GEA 72.6 EUR
TCIAM2802-1G TCIAM2802-5G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143.1637 g/mol
Point de fusion: 144°C
Numéro MDL: MFCD03407332
Numéro CAS: 35272-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb760ef172266a2b957a5bb695ddcad26c98eea&vid=4bb760ef172266a2b957a5bb695ddcad26c98eea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %