Imprimer
Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Boc-amino)-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(Boc-amino)-3-nitrobenzoate, Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
M2797-5G M2797-25G
TCIAM2797-5GEA 90.2 EUR
TCIAM2797-5G TCIAM2797-25G
Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₆
MW: 296.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797690
Numéro CAS: 57113-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f62795d274abb8f0fb732b408cfa7b442933c5b&vid=0f62795d274abb8f0fb732b408cfa7b442933c5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C