Imprimer
Methyl-2-amino-5-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Hydroxyanthranilate, Methyl 2-amino-5-hydroxybenzoate, Methyl 2-Amino-5-hydroxybenzoate, 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid methyll ester
M2796-1G M2796-5G
TCIAM2796-1GEA 44 EUR
TCIAM2796-1G TCIAM2796-5G
Methyl-2-amino-5-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-2-amino-5-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863263
Numéro CAS: 1882-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8358d1688fb68f579f99c9b00ed032b553aaca2b&vid=8358d1688fb68f579f99c9b00ed032b553aaca2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C