Imprimer
2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2795-5G M2795-25G
TCIAM2795-5GEA 39.6 EUR
TCIAM2795-5G TCIAM2795-25G
2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrobenzoic acid
Formule: C₉H₇NO₆
Numéro MDL: MFCD00034781
Numéro CAS: 21606-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9333517e39f65013bc23f3a0c3b329cb3e7b87&vid=cb9333517e39f65013bc23f3a0c3b329cb3e7b87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C