2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Trifluoromethanesulphonic acid 2-Methoxyphenyl ester, 2-Methoxyphenyl triflate
M2792-1G
M2792-5G
TCIAM2792-1GEA
40.7
EUR
TCIAM2792-1G
TCIAM2792-5G
2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₈H₇F₃O₄S Point d'ébullition: 116°C |
Numéro MDL:
MFCD25541795 Numéro CAS: 59099-58-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |