Acide 4-méthoxy-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M2780-1G
M2780-5G
M2780-25G
TCIAM2780-1GEA
36.3
EUR
TCIAM2780-1G
TCIAM2780-5G
TCIAM2780-25G
Acide 4-méthoxy-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Formule:
C₉H₁₀O₃ |
Numéro MDL:
MFCD00020291 Numéro CAS: 6245-57-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |