Imprimer
Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2776-5G M2776-25G
TCIAM2776-5GEA 19.8 EUR
TCIAM2776-5G TCIAM2776-25G
Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00065258
Numéro CAS: 4093-29-2
EINECS: 223-839-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6a6e9f8bc50e51ceb05acf5e8aa8ca8168eb99&vid=5a6a6e9f8bc50e51ceb05acf5e8aa8ca8168eb99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C