1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5-Carbamoyl-1-methyl-4-nitro-3-propylpyrazole, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-(1H)-pyrazole-5-carboxamide
M2773-5G
M2773-25G
TCIAM2773-5GEA
143
EUR
TCIAM2773-5G
TCIAM2773-25G
1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide ≥96.0% (par GC)
1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
Formule:
C₈H₁₂N₄O₃ |
Numéro MDL:
MFCD02253196 Numéro CAS: 139756-01-7 EINECS: 423-960-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |