Imprimer
4-(1-Propynyl)phthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2757-5G M2757-25G
TCIAM2757-5GEA 83.6 EUR
TCIAM2757-5G TCIAM2757-25G
4-(1-Propynyl)phthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1-Propynyl)phthalic anhydride
Formule: C₁₁H₆O₃
Numéro CAS: 1240685-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1aff12f9acc66046180d439bc97c1157e113410f&vid=1aff12f9acc66046180d439bc97c1157e113410f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C