Imprimer
6-Fluoronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2724-1G M2724-5G
TCIAM2724-1GEA 37.4 EUR
TCIAM2724-1G TCIAM2724-5G
6-Fluoronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
6-Fluoronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆FNO₂
Numéro MDL: MFCD03095098
Numéro CAS: 1427-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C