Methyl-DL-pyroglutamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M2720-1G
M2720-5G
TCIAM2720-1GEA
36.3
EUR
TCIAM2720-1G
TCIAM2720-5G
Methyl-DL-pyroglutamate ≥98.0% (par GC)
Methyl-DL-pyroglutamate
Formule:
C₆H₉NO₃ Point d'ébullition: 135°C |
Numéro MDL:
MFCD03844651 Numéro CAS: 54571-66-3 EINECS: 259-233-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |