4-Méthylphénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methylphenylamidine hydrochloride, 4-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-Methylbenzimidamide hydrochloride
M2714-1G
M2714-5G
TCIAM2714-1GEA
47.3
EUR
TCIAM2714-1G
TCIAM2714-5G
4-Méthylphénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Méthylphénylamidine chlorhydrate
Formule:
C₈H₁₁ClN₂ MW: 170.64 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00040183 Numéro CAS: 6326-27-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 217.0 deg-C |