Imprimer
Ethyl hydrogen malonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2700-5G M2700-25G
TCIAM2700-5GEA 31.9 EUR
TCIAM2700-5G TCIAM2700-25G
Ethyl hydrogen malonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl hydrogen malonate
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: –13°C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00020490
Numéro CAS: 1071-46-1
EINECS: 213-992-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=180bc055d0fbaecf9edce3dae3f4f63c600d5477&vid=180bc055d0fbaecf9edce3dae3f4f63c600d5477&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %