Imprimer
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid
M2685-1G M2685-5G
TCIAM2685-1GEA 85.8 EUR
TCIAM2685-1G TCIAM2685-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180.01 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD01114648
Numéro CAS: 301699-39-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d91dc23de3bd0973627545fd8efa3a65f12a2d76&vid=d91dc23de3bd0973627545fd8efa3a65f12a2d76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %