Imprimer
N-Methylpyridin-3-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Methylamino)pyridine
M2684-1G M2684-5G
TCIAM2684-1GEA 36.3 EUR
TCIAM2684-1G TCIAM2684-5G
N-Methylpyridin-3-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD01418130
Numéro CAS: 18364-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c614415673f63be85bf2009ad0650a54290c428&vid=9c614415673f63be85bf2009ad0650a54290c428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %