Imprimer
N-Methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2672-5G M2672-25G
TCIAM2672-5GEA 59.4 EUR
TCIAM2672-5G TCIAM2672-25G
N-Methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC)
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00075320
Numéro CAS: 6919-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34d001a229e19a69aa44e952004f68161fbd81e1&vid=34d001a229e19a69aa44e952004f68161fbd81e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1050 to 1.1090
Refractive index n20/D 1.5320 to 1.5360