Imprimer
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2663-200MG M2663-1G
TCIAM2663-200MGEA 68.2 EUR
TCIAM2663-200MG TCIAM2663-1G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
Numéro MDL: MFCD01571070
Numéro CAS: 2510-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f98a79351ec54ef815feafd8b3a2622c2b8d322&vid=5f98a79351ec54ef815feafd8b3a2622c2b8d322&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %