Imprimer
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2657-1G M2657-5G
TCIAM2657-1GEA 20.9 EUR
TCIAM2657-1G TCIAM2657-5G
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00002889
Numéro CAS: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&vid=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %