Imprimer
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
M2643-200MG M2643-1G
TCIAM2643-200MGEA 34.1 EUR
TCIAM2643-200MG TCIAM2643-1G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C5H6N2O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01313822
Numéro CAS: 112758-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48cba1a6dcdc6d7aea9aed78ccf2b69be2f46220&vid=48cba1a6dcdc6d7aea9aed78ccf2b69be2f46220&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 112.0 deg-C