Imprimer
trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-(p-Tolyl)-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-(p-Tolyl)-4'-vinylbicyclohexyl
M2638-1G M2638-5G
TCIAM2638-1GEA 66 EUR
TCIAM2638-1G TCIAM2638-5G
trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl
Formule: C₂₁H₃₀
Numéro MDL: MFCD12911573
Numéro CAS: 155041-85-3
EINECS: 439-730-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0232911221c936983e20e7612e66fddca0744af0&vid=0232911221c936983e20e7612e66fddca0744af0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C