Imprimer
2-Hydroxyéthylmésitylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 2-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethanol, 2-Hydroxyethylmesitylene, 2,4,6-Trimethylphenethyl alcohol, 2-Mesitylethanol
M2624-1G M2624-5G
TCIAM2624-1GEA 28.6 EUR
TCIAM2624-1G TCIAM2624-5G
2-Hydroxyéthylmésitylène ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxyéthylmésitylène
Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00020609
Numéro CAS: 6950-92-1
EINECS: 230-123-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C