Imprimer
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Morpholinoacetic acid hydrochloride, Morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
M2608-1G M2608-5G
TCIAM2608-1GEA 45.1 EUR
TCIAM2608-1G TCIAM2608-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₃
MW: 181.616 g/mol
Numéro MDL: MFCD03540888
Numéro CAS: 89531-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea43ebebf4fbf084091050c54984a94e45568be&vid=6ea43ebebf4fbf084091050c54984a94e45568be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %