Imprimer
Methyl pipecolinate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Pipecolinate HCl, H-DL-Pip-OMe·HCl, Methyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride, Methyl 2-piperidinecarboxylate hydrochloride, Pipecolinic acid methyl ester hydrochloride, 2-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
M2591-1G M2591-5G
TCIAM2591-1GEA 28.6 EUR
TCIAM2591-1G TCIAM2591-5G
Methyl pipecolinate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl pipecolinate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD22123553
Numéro CAS: 32559-18-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5989482061ea5f6b91accf5cc17d02f10f21f77&vid=e5989482061ea5f6b91accf5cc17d02f10f21f77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %