Imprimer
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2587-1G M2587-5G
TCIAM2587-1GEA 29.7 EUR
TCIAM2587-1G TCIAM2587-5G
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 87°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09953149
Numéro CAS: 66191-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e103e18082076c2659b402dd46f328723fe50bc&vid=7e103e18082076c2659b402dd46f328723fe50bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %