Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
M2583-1G
M2583-5G
TCIAM2583-1GEA
40.7
EUR
TCIAM2583-1G
TCIAM2583-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule:
C₆H₆BrNO₂ MW: 204.00 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00832855 Numéro CAS: 934-05-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |