Imprimer
2-(Methylthio)acetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2579-1G M2579-5G
TCIAM2579-1GEA 17.6 EUR
TCIAM2579-1G TCIAM2579-5G
2-(Methylthio)acetamide ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)acetamide
Formule: C₃H₇NOS
Numéro MDL: MFCD00041321
Numéro CAS: 22551-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f374ca41907d70428ffb74b359c3b820f32ddd&vid=48f374ca41907d70428ffb74b359c3b820f32ddd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C