Imprimer
3-Méthyl-1-butène ∼15% ∼2.5 mol/L dans le dichloromethane
Fournisseur: TCI
Danger
M2563-100ML M2563-500ML
TCIAM2563-100MLEA 62.7 EUR
TCIAM2563-100ML TCIAM2563-500ML
3-Méthyl-1-butène ∼15% ∼2.5 mol/L dans le dichloromethane
3-Méthyl-1-butène
Formule: C₅H₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008937
Numéro CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&vid=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0% to 17.0 w/w%