Imprimer
(3,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3,4-Dichlorophenylacetate, 3,4-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate, Methyl (3,4-dichlorophenyl)acetate
M2557-5G M2557-25G
TCIAM2557-5GEA 64.9 EUR
TCIAM2557-5G TCIAM2557-25G
(3,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(3,4-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Numéro MDL: MFCD00800680
Numéro CAS: 6725-44-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58be234f87516cbd9f7a513f719c6165b3f9d167&vid=58be234f87516cbd9f7a513f719c6165b3f9d167&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %