Imprimer
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[2-(Methylamino)ethyl]anisole, 4-Methoxy-N-methylphenethylamine
M2551-20MG M2551-200MG
TCIAM2551-20MGEA 27.5 EUR
TCIAM2551-20MG TCIAM2551-200MG
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.24 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00870496
Numéro CAS: 4091-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcd0009d340701ff86955d74917067cddc5d6bf&vid=edcd0009d340701ff86955d74917067cddc5d6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %