Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
6-Nitro-m-toluic acid methyll ester, Methyl 6-Nitro-m-toluate, Methyl 5-methyl-2-nitrobenzoate, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid methyll ester
M2544-5G
M2544-25G
TCIAM2544-5GEA
35.2
EUR
TCIAM2544-5G
TCIAM2544-25G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Formule:
C₉H₉NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00157275 Numéro CAS: 20587-30-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |