Imprimer
5-Méthylanthranilate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
M2541-5G M2541-25G
TCIAM2541-5GEA 52.8 EUR
TCIAM2541-5G TCIAM2541-25G
5-Méthylanthranilate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthylanthranilate de méthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661547
Numéro CAS: 18595-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fff1546a4122cf53fcfbe2363d4a88b067da4c9&vid=0fff1546a4122cf53fcfbe2363d4a88b067da4c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C