Imprimer
5-Bromo-2-furoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
M2538-1G M2538-5G
TCIAM2538-1GEA 31.9 EUR
TCIAM2538-1G TCIAM2538-5G
5-Bromo-2-furoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-furoate de méthyle
Formule: C₆H₅BrO₃
MW: 205.01 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00092313
Numéro CAS: 2527-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4946b3f7df3b73c7e4265333e089dcf7a44b1d8&vid=d4946b3f7df3b73c7e4265333e089dcf7a44b1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C