Imprimer
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
M2531-5G M2531-25G
TCIAM2531-5GEA 22 EUR
TCIAM2531-5G TCIAM2531-25G
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Numéro MDL: MFCD00012799
Numéro CAS: 3939-01-3
EINECS: 223-522-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54ee495686d67d9e161c80aef5c369be7b1d6d6e&vid=54ee495686d67d9e161c80aef5c369be7b1d6d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %