Imprimer
2-Methoxyestradiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
M2530-25MG M2530-100MG
TCIAM2530-25MGEA 93.5 EUR
TCIAM2530-25MG TCIAM2530-100MG
2-Methoxyestradiol ≥97.0% (par GC)
2-Methoxyestradiol
Formule: C₁₉H₂₆O₃
Numéro MDL: MFCD00010489
Numéro CAS: 362-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f45599d1fdcdbeaa56b04e75a5d62539c1607fa&vid=6f45599d1fdcdbeaa56b04e75a5d62539c1607fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +105 to + 110 deg (C=0.5, THF)