Imprimer
Maprotiline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(gamma-Methylaminopropyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene Hydrochloride
M2527-1G M2527-5G
TCIAM2527-1GEA 70.4 EUR
TCIAM2527-1G TCIAM2527-5G
Maprotiline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Maprotiline hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₃N
MW: 313.87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079464
Numéro CAS: 10347-81-6
EINECS: 233-758-8
Merck Index: 14,05748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccb56b84a956fd43c26e4d3ec02fa10e4840fb63&vid=ccb56b84a956fd43c26e4d3ec02fa10e4840fb63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C