Imprimer
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Hydrogen trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate, trans-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
M2526-5G M2526-25G
TCIAM2526-5GEA 38.5 EUR
TCIAM2526-5G TCIAM2526-25G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311247
Numéro CAS: 15177-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3428527ecc3c698888bb8988736dc53e92ec10ef&vid=3428527ecc3c698888bb8988736dc53e92ec10ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C